Tlačiť
Hľadali ste: Lázně vodní třepací
12  results were found
SearchResultCount:"12"
Sort Results
Zobraziť zoznam Easy View (Nové)
Ohodnotiť tieto výsledky vyhľadávania
Dodávateľ: VWR Collection
Opis: Lineární třepací vodní lázně s nádrží z nerezové oceli a jednoduchým, intuitivním uživatelským rozhraním. Je rychlá a snadná montáž alternativních tře...
Dodávateľ: GRANT INSTRUMENTS LTD.
Opis: The Aqua Pro series of shaking water baths offers two bath models with exceptional temperature performance and usability. The baths are ideal for basi...
Dodávateľ: JULABO GMBH
Opis: Stainless steel shaking water baths are suitable for unsupervised continuous operation. The bright, LED Multi-Display showing up to six temperature va...
Katalógové číslo: (462-0519)
Dodávateľ: GRANT INSTRUMENTS LTD.
Opis: The OLS shaking water bath offers exceptional temperature performance and usability. The bath is ideal for basic as well as more demanding application...
Merná jednotka: 1 * 1 items
Dodávateľ: LAUDA
Opis: Shaking water baths for exactly reproducible temperatures. The working temperature range is 25 to 100 °C.
Dodávateľ: NICKEL ELECTRO
Opis: Digital and analogue linear shaking water baths with a stainless steel tank housed in a durable outer case. The corrosion resistant reciprocating trol...
Katalógové číslo: (EDVO5027)
Dodávateľ: EDVOTEK EUROPE LTD
Opis: Digital stainless steel shaking water bath, designed for when incubation of samples together with precise aeration and agitation is required.
Merná jednotka: 1 * 1 items
Katalógové číslo: (GERB3550)
Dodávateľ: GERBER FUNKE DR N.
Opis: Shaking water bath, stainless steel. PID controller with PT-100 temperature sensor.
Merná jednotka: 1 * 1 items
Katalógové číslo: (STUA12152-02)
Dodávateľ: STUART SCIENTIFIC
Opis: Customisethe shaking water bath to your requirements with platforms and racks
Merná jednotka: 1 * 1 items
Dodávateľ: THERMO ELECTRON LED GMBH
Opis: Precision™ water baths support a range of sensitive life science and QA/QC applications, from warming fragile reagents to tissue culturing and genetic...
Katalógové číslo: (HAKATSCIR35)
Dodávateľ: THERMO ELECTRON LED GMBH
Opis: These circulating water baths are ideal when temperature uniformity and control are particularly critical, such as when working with enzymes and in se...
Merná jednotka: 1 * 1 items
Katalógové číslo: (444-1614)
Dodávateľ: STUART SCIENTIFIC
Opis: Versatile shaking water baths which offer a choice of either orbital or linear shaking. Units consists of a stainless steel tank, with heater and temp...
Merná jednotka: 1 * 1 items
Zavolať a opýtať sa na ceny
Zásoby tejto položky sú obmedzené, no môžu sa nachádzať v inom sklade blízko pri vás. Uistite sa prosím, že ste prihlásený/á na tejto lokalite, aby sa mohli zobraziť dostupné zásoby. Ak sa stále zobrazuje zavolajte a potrebujete pomoc, zavolajte nám prosím na číslo +43 1 97002 - 0.
Zásoby tejto položky sú obmedzené, no môžu sa nachádzať v inom sklade blízko pri vás. Uistite sa prosím, že ste prihlásený/á na tejto lokalite, aby sa mohli zobraziť dostupné zásoby. Ak sa stále zobrazuje zavolajte a potrebujete pomoc, zavolajte nám prosím na číslo +43 1 97002 - 0.
Daná chemikália je regulovaná podľa platnej legislatívy a bude vyžadované vyplnenie formulára. Jeho včasným vyplnením urýchlite dodanie produktu.
-Na zakúpenie tejto položky môže byť potrebná dodatočná dokumentácia. Ak to bude potrebné, skontaktuje sa s vami zástupca spoločnosti VWR.
Tento produkt bol zablokovaný vašou organizáciou. Kontaktujte prosím vaše oddelenie nákupu pre získanie viac informácií.
Pôvodný produkt už nie je dostupný. Je dostupná zobrazená náhrada.
Tento produkt už nie je dostupný. Môžu byť k dispozícii alternatívy, ktoré sa dajú vyhľadať pomocou katalógového čísla VWR uvedeného vyššie. Ak potrebujete ďalšiu pomoc, zavolajte prosím na zákaznícky servis spoločnosti VWR na čísle +43 1 97002 - 0.
1 - 12 of 12
no targeter for Bottom