Chcete sa opäť prihlásiť?
  • Kategória produktov
  • Criteria
  • Dodávateľ
  • Refine by Suppliers
    Sort by:
Hľadali ste:
Water Purification Systems
88  results were found
https://sk.vwr.com/stibo/smallweb/std.lang.all/00/17/18990017.jpg
SearchPresentationType-SearchPresentationType-SearchPresentationType-SearchPresentationType-SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"88"
  Zobraziť zoznam Jednoduché zobrazenie (nový vzhľad)
Usporiadať podľa:
Dodávateľ:  VWR Collection
Popis:   VWR water purification systems TU 3+, 6+ and 12+ ultrapure systems produce up to 100 litres/day of Type 1 ultrapure water from tap water, as well as T...
Dodávateľ:  VWR Collection
Popis:   This demineraliser connects to a mains water tap and instantly delivers pure water with high resistivity. The exchange capacity of a cartridge is 300&...
UOM:  1 * 1 items
Dodávateľ:  VWR Collection
Popis:   Vylepšený rad systémov purifikácie vody značky VWR collection ponúka 3 rôzne modely, každý s mechanizmom vnútornej recirkulácie na získanie ...
Dodávateľ:  Merck
Popis:   The Milli-Q® Integral system is a compact solution that combines the production of Type II (pure) water and Type I (ultrapure) water in a single unit,...
Dodávateľ:  Merck
Popis:   RiOs™ Essential systems are used to produce reverse osmosis and RO (Type 3) water from potable tap water.
Dodávateľ:  Sartorius
Popis:   arium® pro Type I water purification systems are designed for sophisticated users to meet all their requirements for reagent grade water, needed both ...
Dodávateľ:  Merck
Popis:   Super-Q® Plus System is a high-flow water system designed for the production of ultrapure water via reverse osmosis, distillation or deionization.
Dodávateľ:  Merck
Popis:   Elix® Essential systems are ideal for laboratories needing an easy-to-use economical solution that provides a constant and reliable source of type 2 p...
Call for Price
Obmedzený počet kusov na sklade, ale väčšie množstvo sa môže nachádzať na inom sklade pri Vás. Prosím uistite sa, že ste prihlásený, aby sa mohlo zobraziť dostupné množstvo na sklade. Ak sa stále zobrazuje call a potrebujete pomoc, prosím zavolajte nám na +43 1 97002 - 0.
Obmedzený počet kusov na sklade, ale väčšie množstvo sa môže nachádzať na inom sklade pri Vás. Prosím uistite sa, že ste prihlásený, aby sa mohlo zobraziť dostupné množstvo na sklade. Ak sa stále zobrazuje call a potrebujete pomoc, prosím zavolajte nám na +43 1 97002 - 0.
Tento produkt je označený ako zakázaný a dá sa zakúpiť iba na základe schválených dopravných účtov. Ak potrebujete pomoc, napíšte e-mail regulačnému oddeleniu VWR na Regulatory_Affairs@vwr.com
-Additional Documentation May be needed to purchase this item. A VWR representative will contact you if needed.
Vaša organizácia zablokovala tento produkt. Prosím kontaktujte oddelenie nákupu pre viac informácii.
Pôvodný produkt už nie je dostupný. Zobrazená náhrada je dostupná.
Tento produkt už nie je dostupný. Môžu existovať alternatívy, ktoré sa dajú vyhľadať pomocou čísla VWR katalógu, ktoré je uvedené vyššie. Ak potrebujete pomoc, prosím zavolajte VWR služby zákazníkom na +43 1 97002 - 0.
1 - 8  z 88
  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  Ďalej