Tlačiť
Hľadali ste: Přístroje destilační
7  results were found
SearchResultCount:"7"
Sort Results
Zobraziť zoznam Easy View (Nové)
Ohodnotiť tieto výsledky vyhľadávania
Dodávateľ: STUART SCIENTIFIC
Opis: Get high purity water with all-glass construction.
Dodávateľ: LAUDA
Opis: Water still suitable for single distillation and for bench mounting.
Dodávateľ: DWK LIFE SCIENCES
Opis: The QWS4 will produce 4 litres/hour of pyrogen-free* distilled water from its reliable 3kW UK manufactured, chromium plated heating element.
Dodávateľ: STUART SCIENTIFIC
Opis: Produces cold distilled water for immediate use.
Dodávateľ: LAUDA
Opis: Water still (fully automatic) for double distillation, suitable for both bench and wall mounting.
Dodávateľ: STUART SCIENTIFIC
Opis: Save money while maintaining high performance.
Katalógové číslo: (HECH40225010)
Dodávateľ: GLASWARENFABRIK KARL HECHT
Opis: Complete water distilling apparatus with heater and directions for use.
Merná jednotka: 1 * 1 items
Zavolať a opýtať sa na ceny
Zásoby tejto položky sú obmedzené, no môžu sa nachádzať v inom sklade blízko pri vás. Uistite sa prosím, že ste prihlásený/á na tejto lokalite, aby sa mohli zobraziť dostupné zásoby. Ak sa stále zobrazuje zavolajte a potrebujete pomoc, zavolajte nám prosím na číslo +43 1 97002 - 0.
Zásoby tejto položky sú obmedzené, no môžu sa nachádzať v inom sklade blízko pri vás. Uistite sa prosím, že ste prihlásený/á na tejto lokalite, aby sa mohli zobraziť dostupné zásoby. Ak sa stále zobrazuje zavolajte a potrebujete pomoc, zavolajte nám prosím na číslo +43 1 97002 - 0.
Daná chemikália je regulovaná podľa platnej legislatívy a bude vyžadované vyplnenie formulára. Jeho včasným vyplnením urýchlite dodanie produktu.
-Na zakúpenie tejto položky môže byť potrebná dodatočná dokumentácia. Ak to bude potrebné, skontaktuje sa s vami zástupca spoločnosti VWR.
Tento produkt bol zablokovaný vašou organizáciou. Kontaktujte prosím vaše oddelenie nákupu pre získanie viac informácií.
Pôvodný produkt už nie je dostupný. Je dostupná zobrazená náhrada.
Tento produkt už nie je dostupný. Môžu byť k dispozícii alternatívy, ktoré sa dajú vyhľadať pomocou katalógového čísla VWR uvedeného vyššie. Ak potrebujete ďalšiu pomoc, zavolajte prosím na zákaznícky servis spoločnosti VWR na čísle +43 1 97002 - 0.
1 - 7 of 7
no targeter for Bottom