Tlačiť
(±)-Camphene 75% remainder mainly alpha-fenchene
Dodávateľ: Thermo Scientific
Varování
ACRO295570025EA 0 EUR
ACRO295570025 ACRO295570010
(±)-Camphene 75% remainder mainly alpha-fenchene
(±)-Camphene
Vzorec: C₁₀H₁₆
Mw: 136,24 g/mol
Teplota varu: 159…160 °C (760 mmHg)
Teplota tavenia: 42 °C
Teplota vzplanutia: 36 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00066603
Číslo CAS: 79-92-5
EINECS: 201-234-8
OSN: 1325
ADR: 4.1,II
Merck Index: 12,01777
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance White Low melting crystalline solid
Infrared spectrum Conforms
GC ≥70 %