Tlačiť
VWR® AdvancedSF, Šaty
Dodávateľ: Avantor
VWR® Advanced
113-1181EA 171.55 EUR
113-1181 113-1180 113-1183 113-1182 113-1178 VWRU414004-406 VWRU414004-407 113-1177 VWRU414004-404 VWRU414004-405 113-1179
VWR® AdvancedSF, Šaty
Jednorázové oděvy
VWR Advanced SF frocks are manufactured from spunbonded polypropylene fabric (SPP) and coated with breathable polyethylene film.
  • zužující se límec, raglánové rukávy, snadné zapínání na druky, elastické manžety
  • odolný materiál s vynikající prodyšností a dobrým odvodem vodních par
  • ochrana proti tekutinám a částicím
  • uvolňování částic: úroveň II, klasifikace Helmke Drum
  • měkký příjemný materiál
Šaty jsou vyráběny a testovány v provozech dle ISO a validovány několika nezávislými laboratořemi.