Tlačiť
Chlorid draselný 2 mol/l (2 N) vodný roztok
SCOI285138332EA 37.88 EUR
SCOI285138332
Chlorid draselný 2 mol/l (2 N) vodný roztok
Chlorid draselný
Vzorec: KCl
Mw: 74,55 g/mol
Hustota: 1,13 g/cm³ (20 °C)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00011360
Číslo CAS: 7447-40-7
EINECS: 231-211-8