Tlačiť
Chlorid draselný 3 mol/l (3 N) vodný roztok
Dodávateľ: HAMILTON BONADUZ
620-4936EA 34.19 EUR
620-4936
Chlorid draselný 3 mol/l (3 N) vodný roztok
Chlorid draselný
Vzorec: KCl
Mw: 74,55 g/mol
Hustota: 1,13 g/cm³ (20 °C)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00011360
Číslo CAS: 7447-40-7
EINECS: 231-211-8