Chcete sa opäť prihlásiť?
Selénan sodný dekahydrát ≥97.0%, GPR RECTAPUR®
Dodávateľ: VWR Chemicals
Nebezpečenstvo
Vzorec: Na₂SeO₄·10H₂O
MW: 369,09 g/mol
Teplota tavenia: 35 °C
Hustota: 1,584 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00149174
Číslo CAS: 10102-23-5
EINECS: 236-501-8
UN: 2630
ADR: 6.1,I
Výsledky špecifikačného testu
Assay Min. 97.0 %
Metal impurities Max. 0.02 %
Insolubility in water Max. 0.03 %
OBJEDNÁVKA
Rozšíriť všetko / Schovať všetko
Pack type Pk Číslo v katalógu VWR Množstvo
Plastic bottle 100 g 302113L
Rozšíriť všetko / Schovať všetko
Generate Barcodes Barcode Label Format: 
Generate PDF Catalog Page
Enter Details
Select the article for which you are looking for Certificate
Indicate the Lot Number. This field is mandatory. Enter "x" if you don't know for VWR Chemicals.
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Alebo
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Popis Číslo v katalógu Availability Jednotka Vaša cena Price Per Množstvo