Chcete sa opäť prihlásiť?
Tetrachlórzlatitan sodný dihydrát ≥99.99% (metals basis), Premion®
Dodávateľ: Alfa Aesar
Nebezpečenstvo
Vzorec: NaAuCl₄·2H₂O
MW: 397,8 g/mol
Teplota tavenia: 100 °C (dec.)
Hustota: 0,8
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00149162
Číslo CAS: 13874-02-7
EINECS: 239-241-3
UN: 3260
ADR: 8,III
OBJEDNÁVKA
Rozšíriť všetko / Schovať všetko
Pk Číslo v katalógu VWR Množstvo
1 g 12148.03
5 g 12148.06
Rozšíriť všetko / Schovať všetko
Vytvoriť čiarové kódy Formát čiarového kódu: 
Vytvoriť katalóg v PDF
ŠPECIFIKÁCIE
Density 0.8
Melting point 100° dec.
Formula weight 397.80 (361.77anhy)
CAS No. 13874-02-7
Purity 99.99%
Solubility Soluble in water, alcohol, ether
Physical form Crystalline
Molecular formula AuCl4Na.2H2O
MDL No. MFCD00149162
UN No. 3260
Merck reference 14,8688
Enter Details
Select the article for which you are looking for Certificate
Indicate the Lot Number. This field is mandatory. Enter "x" if you don't know for VWR Chemicals.
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Alebo
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Popis Číslo v katalógu Availability Jednotka Vaša cena Price Per Množstvo