Chcete sa opäť prihlásiť?
  • Criteria
  • Dodávateľ
  • Refine by Suppliers
    Sort by:
Hľadali ste:
Liquid Process Filters
23  results were found
https://sk.vwr.com/stibo/smallweb/std.lang.all/94/82/18989482.jpg
SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"23"
  Zobraziť zoznam Jednoduché zobrazenie (nový vzhľad)
Usporiadať podľa:
číslo v katalógu: (554-7724)
Dodávateľ:  Hichrom Limited
Popis:   The Last Drop™ eluent filter utilises a flat element, which sits parallel to the bottom of the reservoir, allowing the filter to draw all but the last...
UOM:  1 * 1 items
Dodávateľ:  ROBU GLASFILTER
Popis:   These filters are suitable for degassing and filtration of solvents e.g. in chromatography.
Dodávateľ:  Sartorius
Popis:   The arium® CellPlus is a sterile packed, point-of-use ultrafilter for efficient removal of endotoxins, RNase, DNase, microorganisms and particles. Ret...
UOM:  1 * 1 items
Dodávateľ:  Bohlender
Popis:   These PTFE suction filters consist of a receiver with a female thread and an easily exchangeable frit. They are ideal prefilters in front of pump syst...
číslo v katalógu: (ROBU80052)
Dodávateľ:  ROBU GLASFILTER
Popis:   This solvent filter is made of pure borosilicate glass.
UOM:  1 * 1 items
Dodávateľ:  PERKIN ELMER GC-INSTRUMENTS
Popis:   Solvent reservoir sparger, Titanium, Veľkosť pórov: 40 µm
Dodávateľ:  Restek
Popis:   These purge and trap spargers are designed for use with Tekmar purge-and-trap instruments only and manufactured to tight tolerances to ensure a leak-t...
číslo v katalógu: (REST26431)
Dodávateľ:  Restek
Popis:   This solvent filter is made up of borosilicate glass and is used to prevent the particulates and microbial growth in the solvents from entering the sy...
UOM:  1 * 1 items
Call for Price
Obmedzený počet kusov na sklade, ale väčšie množstvo sa môže nachádzať na inom sklade pri Vás. Prosím uistite sa, že ste prihlásený, aby sa mohlo zobraziť dostupné množstvo na sklade. Ak sa stále zobrazuje call a potrebujete pomoc, prosím zavolajte nám na +43 1 97002 - 0.
Obmedzený počet kusov na sklade, ale väčšie množstvo sa môže nachádzať na inom sklade pri Vás. Prosím uistite sa, že ste prihlásený, aby sa mohlo zobraziť dostupné množstvo na sklade. Ak sa stále zobrazuje call a potrebujete pomoc, prosím zavolajte nám na +43 1 97002 - 0.
Tento produkt je označený ako zakázaný a dá sa zakúpiť iba na základe schválených dopravných účtov. Ak potrebujete pomoc, napíšte e-mail regulačnému oddeleniu VWR na Regulatory_Affairs@vwr.com
-Additional Documentation May be needed to purchase this item. A VWR representative will contact you if needed.
Vaša organizácia zablokovala tento produkt. Prosím kontaktujte oddelenie nákupu pre viac informácii.
Pôvodný produkt už nie je dostupný. Zobrazená náhrada je dostupná.
Tento produkt už nie je dostupný. Môžu existovať alternatívy, ktoré sa dajú vyhľadať pomocou čísla VWR katalógu, ktoré je uvedené vyššie. Ak potrebujete pomoc, prosím zavolajte VWR služby zákazníkom na +43 1 97002 - 0.
1 - 8  z 23
  1  2  3  Ďalej