Chcete sa opäť prihlásiť?
  • Criteria
    • In Stock (1)
  • Dodávateľ
  • Refine by Suppliers
    Sort by:
  • Hľadať vo výsledkoch
Recorders
https://sk.vwr.com/stibo/smallweb/std.lang.all/97/18/18989718.jpg
SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"11"
Usporiadať podľa:
Dodávateľ:  VWR Collection
Popis:   These disposable recorders can monitor temperature measurements in refrigerators, supply rooms, food storage, chemical warehouses, animal quarters, in...
číslo v katalógu: (SPEC124701)
Dodávateľ:  Spectrum Laboratories
Popis:   Spectra/Chrom® chart recorder is general-purpose laboratory strip-chart recorder. It is the ideal for Spectra/Chrom Model 280 UV Detector.
UOM:  1 * 1 items
číslo v katalógu: (HERA6383-5)
Dodávateľ:  Heraeus
Popis:   These recorders are ideal when ultra-low temperature freezers need to meet validation and regulatory requirements.
UOM:  1 * 1 items
Dodávateľ:  DICKSON
Popis:   These recorders are used to record temperature simply and reliably. They provide the users with immediate access to data and suit applications in manu...
Dodávateľ:  DICKSON
Popis:   This chart recorder on Ø 203 mm disc provides more flexibility, a flip-up pen arm for fast pen and chart replacement and a digital display (620-2247 o...
Dodávateľ:  DICKSON
Popis:   The TH6 chart recorders will accommodate a wide range of temperatures and humidities. They feature a Ø 152 mm circular chart smartly housed in a compa...
Dodávateľ:  DICKSON
Popis:   This line of temperature chart recorders feature a sleek look and feel, precision pen movement, k-thermocouple probes and 8 user selectable temperatur...
Dodávateľ:  DICKSON
Popis:   These chart recorders with LCD are a fast method for capturing temperature and humidity data. With excellent resolution on Ø 200 mm chart, these model...
Call for Price
Obmedzený počet kusov na sklade, ale väčšie množstvo sa môže nachádzať na inom sklade pri Vás. Prosím uistite sa, že ste prihlásený, aby sa mohlo zobraziť dostupné množstvo na sklade. Ak sa stále zobrazuje call a potrebujete pomoc, prosím zavolajte nám na +43 1 97002 - 0.
Obmedzený počet kusov na sklade, ale väčšie množstvo sa môže nachádzať na inom sklade pri Vás. Prosím uistite sa, že ste prihlásený, aby sa mohlo zobraziť dostupné množstvo na sklade. Ak sa stále zobrazuje call a potrebujete pomoc, prosím zavolajte nám na +43 1 97002 - 0.
Tento produkt je označený ako zakázaný a dá sa zakúpiť iba na základe schválených dopravných účtov. Ak potrebujete pomoc, napíšte e-mail regulačnému oddeleniu VWR na Regulatory_Affairs@vwr.com
-Additional Documentation May be needed to purchase this item. A VWR representative will contact you if needed.
Vaša organizácia zablokovala tento produkt. Prosím kontaktujte oddelenie nákupu pre viac informácii.
Pôvodný produkt už nie je dostupný. Zobrazená náhrada je dostupná.
Tento produkt už nie je dostupný. Môžu existovať alternatívy, ktoré sa dajú vyhľadať pomocou čísla VWR katalógu, ktoré je uvedené vyššie. Ak potrebujete pomoc, prosím zavolajte VWR služby zákazníkom na +43 1 97002 - 0.
1 - 8  z 11
  1  2  Ďalej