Tlačiť
Lodičky navažovací, jednorázové
Dodávateľ: VWR, part of Avantor
VWR®
611-2249EA 81.1 EUR
611-2249
Lodičky navažovací, jednorázové
Lodičky Lodičky navažovací
Tyto flexibilní PS lodě mají hladké povrchy a umožňují přesné násypného výstupy s minimální ztrátou vzorku.
  • mělký profil s širokým a plochým dnem, odolné proti překlopení
  • odolné vůči teplotám až do +70°C
  • (14 až 158 ° F)
  • Lze použít s mikrovlnnými analyzátory vlhkosti
  • Všechny splňují požadavky FDA / potravin
  • Biologicky inertní a odolný vůči zředěným a slabým kyselinám, vodným roztokům, alkoholům a zásadám
Tyto robustní vážící lodě jsou ideální pro vážení pevných produktů.