Tlačiť
Utěrky, slimfold, SCOTT®
Dodávateľ: Kimberly-Clark
SCOTT®
KIMB5856EA 112.36 EUR
KIMB5856
Utěrky, slimfold, SCOTT®
Ubousky/Utěrky Utěrky jednorázové a ručníky Utěrky papírové
Jednorázové utěrky vyrobené z Airflex®, (objemná textilní tkanina).
  • Šetří prostor díky inovativnímu designu slimfold (šest panelů)
  • Vysoký absorpční výkon
  • Jednotlivé utěrky pro lepší hygienu a méně odpadu