Tlačiť
Olovo ≥99% (metals basis), powder -200 mesh
Dodávateľ: Thermo Scientific
Nebezpečí
00942.36EA 78.64 EUR
00942.36 00942.A3 00942.22
Olovo ≥99% (metals basis), powder -200 mesh
Olovo
Vzorec: Pb
Mw: 207,2 g/mol
Teplota varu: 1749 °C (1013 hPa)
Teplota tavenia: 327,5 °C
Hustota: 11,3 g/cm³ (20 °C)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00134050
Číslo CAS: 7439-92-1
EINECS: 231-100-4
ADR: 9,III