Tlačiť
Olovo ≥99.9% (metals basis), powder -200 mesh
Dodávateľ: Thermo Scientific
Nebezpečí
10223.A1EA 124.09 EUR
10223.A1 10223.30 10223.A7
Olovo ≥99.9% (metals basis), powder -200 mesh
Olovo
Vzorec: Pb
Mw: 207,2 g/mol
Teplota varu: 1749 °C (1013 hPa)
Teplota tavenia: 327,5 °C
Hustota: 11,3 g/cm³ (20 °C)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00134050
Číslo CAS: 7439-92-1
EINECS: 231-100-4
ADR: 9,III