Tlačiť
Lahve kapací
Dodávateľ: Brand
BRND125248EA 0 EUR
BRND125248
Lahve kapací
LDPE, průsvitný.
  • dobrá chemická odolnost
  • tepelně odolné až na +80 °C
  • pružné
odstranitelné víko se závitem, s kapátkem a připevněným víkem s výlevkou.