Tlačiť
měď hard ≥99.999% (metals basis), foil, Puratronic®, Thickness: 0.25 mm (0.01 in)
Dodávateľ: Thermo Scientific
00097.GDEA 670.22 EUR
00097.GD 00097.FY
měď hard ≥99.999% (metals basis), foil, Puratronic®, Thickness: 0.25 mm (0.01 in)
měď
Vzorec: Cu
Mw: 63,55 g/mol
Teplota varu: 2595 °C (1013 hPa)
Teplota tavenia: 1083 °C
Hustota: 8,94 g/cm³ (20 °C)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00010965
Číslo CAS: 7440-50-8
EINECS: 231-159-6
Merck Index: 13,02545