Tlačiť
měď ≥99.9985% (metals basis), wire, Puratronic®, hard, Ø 0.1 mm (0.004 in)
Dodávateľ: Thermo Scientific
10971.H2EA 472.4 EUR
10971.H2 10971.G6
měď ≥99.9985% (metals basis), wire, Puratronic®, hard, Ø 0.1 mm (0.004 in)
měď
Vzorec: Cu
Mw: 63,55 g/mol
Teplota varu: 2595 °C (1013 hPa)
Teplota tavenia: 1083 °C
Hustota: 8,94 g/cm³ (20 °C)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00010965
Číslo CAS: 7440-50-8
EINECS: 231-159-6
Merck Index: 13,02545