Tlačiť
měď ≥99.9% (metals basis), rods, Ø 6.35 mm (0.25 in)
Dodávateľ: Thermo Scientific
14126.BYEA 123.42 EUR
14126.BY 14126.CQ
měď ≥99.9% (metals basis), rods, Ø 6.35 mm (0.25 in)
měď
Vzorec: Cu
Mw: 63,55 g/mol
Teplota varu: 2595 °C (1013 hPa)
Teplota tavenia: 1083 °C
Hustota: 8,94 g/cm³ (20 °C)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00010965
Číslo CAS: 7440-50-8
EINECS: 231-159-6
Merck Index: 13,02545