Tlačiť
Hľadali ste: Kanystry
32  results were found
SearchResultCount:"32"
Sort Results
Zobraziť zoznam Easy View (Nové)
Ohodnotiť tieto výsledky vyhľadávania
Dodávateľ: VWR Collection
Opis: HDPE, neprůhledný s, PP šroubovací uzávěry.
Katalógové číslo: (216-1917)
Dodávateľ: VWR Collection
Opis: Disposable jerrican, made of HDPE, with integrated handle for easy carrying and pouring.
Merná jednotka: 1 * 1 items
Dodávateľ: BOCHEM
Opis: Stainless steel 18/10.
Dodávateľ: DÜPERTHAL GMBH & CO
Opis: PE, electrostatically conductive.
Dodávateľ: NALGE
Opis: HDPE, fluorinated with fluorinated PP screw cap.
Dodávateľ: NALGE
Opis: HDPE, translucent with white PP screw cap.
Dodávateľ: NALGE
Opis: HDPE, translucent with PP screw cap.
Dodávateľ: NALGE
Opis: Jerricans, Lowboys™, Nalgene®, flat form, , with screw cap and stopcock, PP, Objem: 15 l, Š×H×V: 368×368×203 mm, Barva: Přírodní, Hrdlo vnitř.-Ø: 44 mm, Závit: 63 mm
Katalógové číslo: (216-4402)
Dodávateľ: NALGE
Opis: HDPE, translucent with white PP closure.
Merná jednotka: 1 * 1 items
Dodávateľ: BÜRKLE
Opis: PP, translucent.
Dodávateľ: BÜRKLE
Opis: HDPE, translucent or blue, with tamper evident screw cap.
Dodávateľ: BÜRKLE
Opis: HDPE, černý, antistatický.
Dodávateľ: Kautex
Opis: HDPE. Přírodní barva.
Dodávateľ: BÜRKLE
Opis: HDPE, black (eletrically conductive).
Katalógové číslo: (331-0380)
Dodávateľ: BÜRKLE
Opis: The filling support makes it easy to dispense liquids and correctly dose from Bürkle's 10 litre compact jerrycan.
Merná jednotka: 1 * 1 items
Dodávateľ: Corning
Opis: HDPE, translucent.
Zavolať a opýtať sa na ceny
Zásoby tejto položky sú obmedzené, no môžu sa nachádzať v inom sklade blízko pri vás. Uistite sa prosím, že ste prihlásený/á na tejto lokalite, aby sa mohli zobraziť dostupné zásoby. Ak sa stále zobrazuje zavolajte a potrebujete pomoc, zavolajte nám prosím na číslo +43 1 97002 - 0.
Zásoby tejto položky sú obmedzené, no môžu sa nachádzať v inom sklade blízko pri vás. Uistite sa prosím, že ste prihlásený/á na tejto lokalite, aby sa mohli zobraziť dostupné zásoby. Ak sa stále zobrazuje zavolajte a potrebujete pomoc, zavolajte nám prosím na číslo +43 1 97002 - 0.
Daná chemikália je regulovaná podľa platnej legislatívy a bude vyžadované vyplnenie formulára. Jeho včasným vyplnením urýchlite dodanie produktu.
-Na zakúpenie tejto položky môže byť potrebná dodatočná dokumentácia. Ak to bude potrebné, skontaktuje sa s vami zástupca spoločnosti VWR.
Tento produkt bol zablokovaný vašou organizáciou. Kontaktujte prosím vaše oddelenie nákupu pre získanie viac informácií.
Pôvodný produkt už nie je dostupný. Je dostupná zobrazená náhrada.
Tento produkt už nie je dostupný. Môžu byť k dispozícii alternatívy, ktoré sa dajú vyhľadať pomocou katalógového čísla VWR uvedeného vyššie. Ak potrebujete ďalšiu pomoc, zavolajte prosím na zákaznícky servis spoločnosti VWR na čísle +43 1 97002 - 0.
1 - 16 of 32
no targeter for Bottom