měď, gauze woven from wire 60 mesh, Ø 0.19 mm (0.0075 in)
Dodávateľ: Thermo Scientific
45142.GTEA
32.95
EUR
45142.GT
45142.HB
měď, gauze woven from wire 60 mesh, Ø 0.19 mm (0.0075 in)
měď
Vzorec:
Cu Mw: 63,55 g/mol Teplota varu: 2595 °C (1013 hPa) Teplota tavenia: 1083 °C Hustota: 8,94 g/cm³ (20 °C) Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD00010965 Číslo CAS: 7440-50-8 EINECS: 231-159-6 Merck Index: 13,02545 |