Tlačiť
měď ≥99.5%, turnings, AnalaR NORMAPUR® analytical reagent
Dodávateľ: VWR Chemicals
23055.298EA 193.66 EUR
23055.298 23055.232
měď ≥99.5%, turnings, AnalaR NORMAPUR® analytical reagent
měď
Vzorec: Cu
Mw: 63,55 g/mol
Teplota varu: 2595 °C (1013 hPa)
Teplota tavenia: 1083 °C
Hustota: 8,94 g/cm³ (20 °C)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00010965
Číslo CAS: 7440-50-8
EINECS: 231-159-6
Merck Index: 13,02545
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Assay Min. 99.5 %
Insolubility in nitric acid Max. 0.05 %
Ag (Silver) Max. 50 ppm
Fe + Al Max. 0.025 %
Pb (Lead) Max. 0.05 %