Ostať prihlásený/á?
Končiace v 
Vaše prihlásenie vypršalo
Vaše prihlásenie vypršalo. Pre Vašu bezpečnosť sme vás odhlásili.
Chcete sa opäť prihlásiť?
Cold light source, VisiLight® LED3 (without fan)
Dodávateľ: VWR Collection
VisiLight®
631-1100EA 579 EUR InStock
631-1100 631-1103
Cold light source, VisiLight® LED3 (without fan)
Lights Cold Light Sources
The passively-cooled VisiLight® LED3 cold light source, with fanless cooling system, can be used for a variety of applications, such as quality assurance, industrial endoscopy, machine vision, and is ideal for cleanroom applications. This LED cold light source is characterised by superior finishing quality. Due to the environmentally friendly LED technology they are durable and perform efficiently. Despite the passive-cooling system, without fan, it easily surpasses the brightness of a 150 W halogen cold light source.
  • Modern design with rugged, anodised aluminium housing
  • Environmentally friendly LED technology with flicker-free illumination
  • 36 W power consumption, luminous intensity (730 lm*) outperforms 150 W halogen
W×D×H: 174×259×81 mm
Weight: 3,7 kg
*with a light guide of active Ø = 9 mm and L = 1 m
Objednávacie informácie: Supplied with a multi-adapter power supply (EU, UK, US). LED lifespan of 50 000 hours. Versions in other colour temperatures, or with high CRI, are available on request, please contact your local VWR sales office for details.
Order Now
OBJEDNÁVKA
PRÍSLUŠENSTVO
SÚVISIACE INFORMÁCIE
Zadať detaily certifikátu
Zadajte číslo šarže:
Vyberte spomedzi nedávnych čísel šarží:
Alebo
Preskúmať a porovnať alternatívy
Našli sme alternatívne produkty, ktoré vám môžu ušetriť až  na položku-jednotku.  Ak chcete porovnať podrobnosti o produktoch, vyberte maximálne 3 alternatívy nižšie a kliknite na Porovnať vybraté. Ak chcete pridať položky do vášho košíka, zadajte množstvo a kliknite na Pridať do košíka.
Pôvodný produkt:
Opis Katalógové číslo Dostupnosť Jednotka Vaša cena Cena za Množstvo