Tlačiť
Heptan, TECHNICAL
Dodávateľ: VWR Chemicals
Nebezpečí
24548.298EA 48.5 EUR
24548.298 24548.550 24548.367 24548.460
Heptan, TECHNICAL
Heptane (mixture of isomers)
Vzorec: H₃C(CH₂)₅CH₃
Mw: 100,2 g/mol
Teplota varu: 97…98 °C (1013 hPa)
Teplota tavenia: –90,5 °C
Hustota: 0,68 g/cm³ (20 °C)
Teplota vzplanutia: –4 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00009544
Číslo CAS: 142-82-5
EINECS: 205-563-8
OSN: 1206
ADR: 3,II
Merck Index: 13,04679
https://sk.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/43/73/704373.jpg
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Assay min. 98.5%
Refractive index (20°C) 1.39 - 1.405
Evaporation residue Max. 20 ppm
Boiling point 90 - 100 °C