Tlačiť
Chloroform-D1 99.8 atom % D for NMR spectroscopy
Dodávateľ: Thermo Scientific
Nebezpečí
ACRO166250500EA 72.95 EUR
ACRO166250500 ACRO166252500 ACRO166250250 ACRO166255000 ACRO166251000
Chloroform-D1 99.8 atom % D for NMR spectroscopy
Chloroform-D1
Vzorec: CDCl₃
Mw: 120,38 g/mol
Teplota varu: 60,8 °C (1013 hPa)
Teplota tavenia: –64 °C
Hustota: 1,5 g/cm³ (20 °C)
Skladovacia teplota: Refrigerator
Číslo MDL: MFCD00000827
Číslo CAS: 865-49-6
EINECS: 212-742-4
OSN: 1888
ADR: 6.1,III
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance Clear colorless Liquid
Water ≤0.02 % (Coulometric)
D-Enrichment ≥99.75 %
HPLC ≥97.5 %