Tlačiť
Peroxid vodíku 30% stabilizovaný Ph. Eur., USP, BP
Dodávateľ: VWR Chemicals
Nebezpečí
Stabilizácia: Organic stabilisers ≤500 ppm
23622.260EA 22.84 EUR
23622.260 23622.330 23622.298 23622.367 23622.467
Peroxid vodíku 30% stabilizovaný Ph. Eur., USP, BP
Peroxid vodíku
Pozor: Not for use as Active Pharmaceutical Ingredient (API).
Not for use as disinfectant. Not registered as biocide.
Vzorec: H₂O₂
Mw: 34,01 g/mol
Teplota varu: ~107 °C (1013 hPa)
Teplota tavenia: <0 °C
Hustota: 1,11 g/cm³ (20 °C)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00011333
Číslo CAS: 7722-84-1
EINECS: 231-765-0
OSN: 2014
ADR: 5.1 (8),II
Jednoduchý spôsob, ako objaviť chemický produkt
Vyhľadávanie chemikálií podľa metódy (HPLC, GC, Metal traces, XRF atď.), značky (VWRc, Merck atď.) alebo kategórie produktu (normy, chromatografia atď.)
Otestujte ich a presvedčte sa sami
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance Clear colourless liquid
Residual solvents Passes test
As (Arsenic) ≤ 2 ppm
Cd (Cadmium) ≤ 1 ppm
Co (Cobalt) ≤ 1 ppm
Hg (Mercury) ≤ 2 ppm
Ni (Nickel) ≤ 1 ppm
Pb (Lead) ≤ 2 ppm
V (Vanadium) ≤ 1 ppm
Conforms to Ph.Eur./USP/BP Passes test
Ph.Eur./BP specifications:
Assay [Ph.Eur./BP] 29.0 - 31.0 %
Identification A Passes test Ph.Eur./BP
Identification B Passes test Ph.Eur./BP
Identification C Passes test Ph.Eur./BP
Acidity Passes test Ph.Eur./BP
Organic stabilizers [Ph.Eur./BP] ≤ 500 ppm
Non-volatile residue [Ph.Eur./BP] ≤ 2 g/l
USP specifications:
Assay [USP] 29.0 - 32.0 %
Identification A Passes test USP
Cl (Chloride) [USP] ≤ 50 ppm
Limit of nonvolatile residue [USP] ≤ 30 mg
Acidity Passes test USP
Limit of preservative [USP] ≤ 0.05 %
Jednoduchý spôsob, ako objaviť chemický produkt
Vyhľadávanie chemikálií podľa metódy (HPLC, GC, Metal traces, XRF atď.), značky (VWRc, Merck atď.) alebo kategórie produktu (normy, chromatografia atď.)
Otestujte ich a presvedčte sa sami