Kyselina mravenčí ≥80%, TECHNICAL
Dodávateľ: VWR Chemicals
|
Nebezpečí
|
20315.446EA
0
EUR
20315.446
20315.297
20315.366
Kyselina mravenčí ≥80%, TECHNICAL
Kyselina mravenčí
Vzorec:
HCO₂H Mw: 46,03 g/mol Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD00003297 Číslo CAS: 64-18-6 EINECS: 200-579-1 OSN: 3412 ADR: 8,II |
Výsledky špecifikačného testu
Assay | 79 - 81 % |
n 20/D | 1.369 - 1.372 |