Tlačiť
Dodecylsíran sodný 100 g/l vodný roztok, Proteomics Grade
Dodávateľ: VWR Chemicals
Nebezpečí
M111-100MLEA 177.78 EUR
M111-100ML
Dodecylsíran sodný 100 g/l vodný roztok, Proteomics Grade
Dodecylsíran sodný
Strong detergent utilised in lysis buffers for the complete disruption of membranes and denaturation of proteins.
  • High purity and protease-free
  • Suitable for most biological applications
  • Used in denaturing gel electrophoresis
Vzorec: CH₃(CH₂)₁₁OSO₃Na
Mw: 288,38 g/mol
Hustota: 1…1,1 g/cm³ (20 °C)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00036175
Číslo CAS: 151-21-3
EINECS: 205-788-1
OSN: 1325
ADR: 4.1,
https://sk.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/54/91/735491.jpg
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Colour (APHA) 5
DNase NONE
Protease NONE
RNase NONE