Tlačiť
Dodecylsíran sodný 100 g/l vodný roztok, Electran for electrophoresis
Dodávateľ: VWR Chemicals
Nebezpečí
444062FEA 74.48 EUR
444062F
Dodecylsíran sodný 100 g/l vodný roztok, Electran for electrophoresis
Dodecylsíran sodný
Prepared from 10807 SDS AnalaR NORMAPUR®
Vzorec: CH₃(CH₂)₁₁OSO₃Na
Mw: 288,38 g/mol
Hustota: 1…1,1 g/cm³ (20 °C)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00036175
Číslo CAS: 151-21-3
EINECS: 205-788-1
https://sk.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/54/91/735491.jpg
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Assay (W/V) (at preparation) 9.8 - 10.2 %