Tlačiť
Kyselina chlorovodíková 37%, EMSURE® p.a. (max. 0.001 ppm Hg), Supelco®
Dodávateľ: Merck
Nebezpečí
M-Clarity™ quality level = MQ300
1.13386.2500EA 52.5 EUR
1.13386.2500
Kyselina chlorovodíková 37%, EMSURE® p.a. (max. 0.001 ppm Hg), Supelco®
Kyselina chlorovodíková
Vzorec: HCl
Mw: 36,46 g/mol
Teplota varu: 110 °C (1013 hPa)
Teplota tavenia: –30 °C
Hustota: 1,18 g/cm³ (20 °C)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00011324
Číslo CAS: 7647-01-0
EINECS: 231-595-7
OSN: 1789
ADR: 8,
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Solubility (20 °C) soluble
Melting Point -28 °C
Boiling Point 45 °C
Vapor Pressure 190 hPa (20 °C)
Density 1.19 g/cm3 (20 °C)
pH  - 1 (H2O, 20 °C)