Tlačiť
Perchloric acid ≥70%, GPR RECTAPUR®
Dodávateľ: VWR Chemicals
Nebezpečí
20587.296EA 269.66 EUR
20587.296
Perchloric acid ≥70%, GPR RECTAPUR®
Perchloric acid
Vzorec: HClO₄
Mw: 100,46 g/mol
Teplota varu: 160…181 °C (1013 hPa)
Teplota tavenia: –112,2 °C
Hustota: 1,53…1.768 g/cm³ (20 °C)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00011325
Číslo CAS: 7601-90-3
EINECS: 231-512-4
OSN: 1873
ADR: 5.1 (8),I
https://sk.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/06/22/16640622.jpg
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Assay 69 - 72 %
Ignition residue (SO4) Max. 0.02 %
Cl (Chloride) Max. 25 ppm
Fe (Iron) Max. 10 ppm