Tlačiť
Kyselina dusičná 60%, GPR RECTAPUR®
Dodávateľ: VWR Chemicals
Nebezpečí
20421.294EA 47.71 EUR
20421.294 20421.460 20421.551
Kyselina dusičná 60%, GPR RECTAPUR®
Kyselina dusičná
Vzorec: HNO₃
Mw: 63,01 g/mol
Teplota varu: ~120 °C (1013 hPa)
Teplota tavenia: –22 °C
Hustota: 1,37 g/cm³ (20 °C)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00011349
Číslo CAS: 7697-37-2
EINECS: 231-714-2
OSN: 2031
ADR: 8,II
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Assay Min. 60 %
Density (20/4) 1.366 - 1.380
Heavy metals (as Pb) Max. 2 ppm
Ignition residue (SO4) Max. 50 ppm
Cl (Chloride) Max. 5 ppm
SO4 (Sulphate) Max. 10 ppm
As (Arsenic) Max. 0.05 ppm
Fe (Iron) Max. 2 ppm