Hydroxid sodný 50% vodný roztok, GPR RECTAPUR®
Dodávateľ: VWR Chemicals
|
Nebezpečí
|
84522.320EA
92.67
EUR
84522.320
Hydroxid sodný 50% vodný roztok, GPR RECTAPUR®
Hydroxid sodný
Vzorec:
NaOH Mw: 40 g/mol Teplota varu: 119…135 °C (1013 hPa) Teplota tavenia: 9…10 °C Hustota: 1,53 g/cm³ (20 °C) Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD00003548 Číslo CAS: 1310-73-2 EINECS: 215-185-5 OSN: 1824 ADR: 8,II |
Výsledky špecifikačného testu
Assay | 47 - 51 % |
Sodium carbonate | Max. 0.5 % |
Heavy metals (as Pb) | Max. 20 ppm |
Cl (Chloride) | Max. 50 ppm |
Fe (Iron) | Max. 50 ppm |