Tlačiť
Bunda a kalhoty, KLEENGUARD* A50
Dodávateľ: Kimberly-Clark
KleenGuard® A50/T65 A5
KIMB9953EA 126.18 EUR
KIMB9953 113-1558 113-1557 113-1562 113-1556 113-1555 113-1565 113-1554 113-1564 113-1553
Bunda a kalhoty, KLEENGUARD* A50
Jednorázové oděvy
Jednorázová bunda s kapucí a kalhoty, která chrání proti před postříkáním chemikálií a částicemi. Oděv je vyroben z odolné a prodyšné SMS textilie a tudíž vhodný do chemického a farmaceutického průmyslu, výroby, služeb, elektroniky, zemědělství a při stříkání barev.
  • Antistatické dle EN 1149-1 pro kritické prostory
  • Textilie s nízkým uvolňování vláken a vnitřními švy snižuje riziko kontaminace vlákny
  • Bez obsahu silikonu, ideální pro stříkání barev
  • Dvoucestný zip pro snadný přístup k pracovnímu oděvu
Spojení bundy a kalhot nabízí ochranu typu 6 a 5, při zalepení pasu a kotníků páskou.
Barva: Bílá.
Certifikácie: EN 1149-1, EN 1073-2 Kat. III.