Kyselina sírová 10%, AnalaR NORMAPUR® analytical reagent
Dodávateľ: VWR Chemicals
|
Varování
|
9755.1000EA
87.93
EUR
9755.1000
Kyselina sírová 10%, AnalaR NORMAPUR® analytical reagent
Kyselina sírová
Vzorec:
H₂SO₄ Mw: 98,08 g/mol Teplota varu: 101 °C (1013 hPa) Hustota: 1,066 g/cm³ (20 °C) Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD00064589 Číslo CAS: 7664-93-9 EINECS: 231-639-5 OSN: 3264 ADR: 8,III Merck Index: 13,09064 |
Výsledky špecifikačného testu
Assay | 10 - 11 % |
Appearance | Clear colourless liquid |
Substances reducing KMnO4 (as SO2) | Passes test |
Heavy metals (as Pb) | Max. 20 ppm |
Cl (Chloride) | Max. 50 ppm |
NO3 (Nitrate) | Max. 10 ppm |
As (Arsenic) | Max. 3 ppm |
Fe (Iron) | Max. 0.02 % |
Pb (Lead) | Max. 5 ppm |
Se (Selenium) | Max. 20 ppm |