Kyselina sírová ≥90-91%, J.T.Baker®
|
Nebezpečí
|
6147.2500PLEA
0
EUR
6147.2500PL
Kyselina sírová ≥90-91%, J.T.Baker®
Kyselina sírová
Vzorec:
H₂SO₄ Mw: 98,08 g/mol Hustota: 1,82 g/cm³ (20 °C) Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD00064589 Číslo CAS: 7664-93-9 EINECS: 231-639-5 OSN: 1830 ADR: 8,II |