Tlačiť
Kyselina dusičná concentrate for dilution to 0.1 mol vodný roztok, ConvoL NORMADOSE® volumetric solution
Dodávateľ: VWR Chemicals
Nebezpečí
Dose for preparation of 1 litre of solution.
32069.606EA 41.01 EUR
32069.606
Kyselina dusičná concentrate for dilution to 0.1 mol vodný roztok, ConvoL NORMADOSE® volumetric solution
Kyselina dusičná
Vzorec: HNO₃
Mw: 63,01 g/mol
Hustota: 1,38 g/cm³ (20 °C)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00011349
Číslo CAS: 7697-37-2
EINECS: 231-714-2
OSN: 2031
ADR: 8,II
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Titer (20°C) 0.0998 - 0.1002 mol/l