Hydroxid sodný concentrate for dilution to 0.1 mol vodný roztok, ConvoL NORMADOSE® volumetric solution
Dodávateľ: VWR Chemicals
|
Nebezpečí
|
Dose for preparation of 1 litre of solution.
32067.600EA
26.16
EUR
32067.600
Hydroxid sodný concentrate for dilution to 0.1 mol vodný roztok, ConvoL NORMADOSE® volumetric solution
Hydroxid sodný
Vzorec:
NaOH Mw: 40 g/mol Teplota varu: >105 °C (1013 hPa) Hustota: 1,327 g/cm³ (20 °C) Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD00003548 Číslo CAS: 1310-73-2 EINECS: 215-185-5 OSN: 1824 ADR: 8,II |
Výsledky špecifikačného testu
Titer (20°C) | 0.0995 to 0.1005 mol/l |
Conforms to BDH 18043 | Passes test |