Kyselina sírová concentrate for dilution to 0.5 mol vodný roztok, ConvoL NORMADOSE® volumetric solution
Dodávateľ: VWR Chemicals
|
Nebezpečí
|
Dose for preparation of 1 litre of solution.
32053.602EA
31.14
EUR
32053.602
Kyselina sírová concentrate for dilution to 0.5 mol vodný roztok, ConvoL NORMADOSE® volumetric solution
Kyselina sírová
Vzorec:
H₂SO₄ Mw: 98,08 g/mol Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD00064589 Číslo CAS: 7664-93-9 EINECS: 231-639-5 OSN: 2796 ADR: 8,II |
Výsledky špecifikačného testu
Titer (20°C) | 0.4975 - 0.5025 mol/l |