Kyselina chlorovodíková 0.4 mol/l (0.4 N)
Dodávateľ: VWR Chemicals
|
Varování
|
30021.290EA
55.6
EUR
30021.290
Kyselina chlorovodíková 0.4 mol/l (0.4 N)
Kyselina chlorovodíková
Vzorec:
HCl Mw: 36,46 g/mol Hustota: 1,02 g/cm³ Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD00011324 Číslo CAS: 7647-01-0 EINECS: 231-595-7 OSN: 1789 ADR: 8,III |