Tlačiť
Perchloric acid 0.01 mol/l (0.01 N) in anhydrous acetic acid
Dodávateľ: VWR Chemicals
Nebezpečí
87116.290EA 73.29 EUR
87116.290
Perchloric acid 0.01 mol/l (0.01 N) in anhydrous acetic acid
Perchloric acid
Vzorec: HClO₄
Mw: 100,46 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00011325
Číslo CAS: 7601-90-3
EINECS: 231-512-4
OSN: 2789
ADR: 8,II
https://sk.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/06/22/16640622.jpg