Tlačiť
Počítání buněk, Malassez
Dodávateľ: Brand
BLAUBRAND®
BRND719005EA 70.19 EUR
BRND719005
Počítání buněk, Malassez
Sklíčka mikroskopická a krycí Komůrky počítací
Tato komora je běžně používáná pro počítání a červů.
  • Velké obdelníky měří 0,25×0,20 = 0,05 mm²
  • Každá je rozdělená do 20 miničtverců o ploše 0,0025 mm²
  • Počítací komora se čtvercovým mřížkami, pokrývající plochu 5 mm²