Tlačiť
Počítací komora pro CSF, Nageotte
Dodávateľ: Brand
BLAUBRAND®
BRND721305EA 175.47 EUR
BRND721305
Počítací komora pro CSF, Nageotte
Sklíčka mikroskopická a krycí Komůrky počítací
Tato počítací komora se používaná na počítání buněk v mozkomíšním moku a k počítání červů.
Čtvercová plocha 100 mm² je rozdělena do 40 obdelníků, kde každý má plochu 2,5 mm².