Tlačiť
Návleky na normalizované zábrusy
Dodávateľ: Brand
BRND51422EA 36.87 EUR
BRND51422
Návleky na normalizované zábrusy
Zábrusy normalizované (NZ) Zábrusy
PTFE, tloušťka 0,05 mm.
  • velmi dobrá chemická odolnost
  • plynotěsné, vodotěsné a vakutěsné (k 0,1 mbar)
  • teplotní odolnost od −200 do +280 °C
Pro normalizované zábrusy. Snadno odstranitelné a vhodné pro opakované použití. Zábrusy není třeba mazat.