Tlačiť
Thiosíran sodný 0.2 mol/l (0.2 N) vodný roztok
Dodávateľ: Hach
HACH2267501EA 44.56 EUR
HACH2267501
Thiosíran sodný 0.2 mol/l (0.2 N) vodný roztok
Thiosíran sodný
Vzorec: Na₂S₂O₃
Mw: 158,11 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00003499
Číslo CAS: 7772-98-7
EINECS: 231-867-5