Kyselina sírová 0.05 mol/l (0.1 N) vodný roztok, AVS TITRINORM volumetric solution
Dodávateľ: VWR Chemicals
30150.400EA
211.75
EUR
30150.400
30150.320
30150.375
30150.295
Kyselina sírová 0.05 mol/l (0.1 N) vodný roztok, AVS TITRINORM volumetric solution
Kyselina sírová
Vzorec:
H₂SO₄ Mw: 98,08 g/mol Hustota: 1,01 g/cm³ (20 °C) Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD00064589 Číslo CAS: 7664-93-9 EINECS: 231-639-5 OSN: 2796 ADR: 8,II |
Výsledky špecifikačného testu
Titer (20°C; real value 0.2 % accuracy) | 0.0499 - 0.0501 mol/l |
NIST traceable | Confirmed |