Dusičnan stříbrný 0.01 mol/l (0.01 N) vodný roztok, AVS TITRINORM volumetric solution
Dodávateľ: VWR Chemicals
|
|
30476.291EA
82.02
EUR
30476.291
Dusičnan stříbrný 0.01 mol/l (0.01 N) vodný roztok, AVS TITRINORM volumetric solution
Dusičnan stříbrný
Vzorec:
AgNO₃ Mw: 169,87 g/mol Hustota: 1,01 g/cm³ (20 °C) Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD00003414 Číslo CAS: 7761-88-8 EINECS: 231-853-9 OSN: 3082 ADR: 9,III |
Výsledky špecifikačného testu
NIST traceable | Confirmed |
Titer (20°C; real value 0.2 % accuracy) | 0.00998 - 0.01002 mol/l |