Tlačiť
Uhličitan sodný dekahydrát 99.0-102.0%, AnalaR NORMAPUR® analytical reagent
Dodávateľ: VWR Chemicals
Varování
27768.298EA 69.79 EUR
27768.298
Uhličitan sodný dekahydrát 99.0-102.0%, AnalaR NORMAPUR® analytical reagent
Uhličitan sodný dekahydrát
Vzorec: Na₂CO₃·10H₂O
Mw: 286,14 g/mol
Teplota tavenia: 33 °C
Hustota: 1,46 g/cm³ (20 °C)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00149178
Číslo CAS: 6132-02-1
EINECS: 207-838-8
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Assay 99.0 - 102.0 %
Alkali hydroxides and bicarbonates Passes test
Solution in water Passes test
Heavy metals (as Pb) Max. 5 ppm
Total N (Nitrogen) Max. 5 ppm
Total S (as SO4) Max. 30 ppm
Cl (Chloride) Max. 10 ppm
PO4 + SiO4 (as SiO2) Max. 20 ppm
Al (Aluminium) Max. 5 ppm
As (Arsenic) Max. 5 ppm
Ca (Calcium) Max. 20 ppm
Fe (Iron) Max. 2 ppm
K (Potassium) Max. 50 ppm
Mg (Magnesium) Max. 3 ppm