Tlačiť
Hľadali ste: Dihydrogenfosforečnan sodný monohydrát
25  results were found
SearchResultCount:"25"
Sort Results
Zobraziť zoznam Easy View (Nové)
Ohodnotiť tieto výsledky vyhľadávania
Dodávateľ: AVANTOR PERFORMANCE MATERIALS
Opis: Dihydrogenfosforečnan sodný monohydrát, BAKER ANALYZED®, J.T.Baker®
Dodávateľ: VWR Chemicals
Opis: Dihydrogenfosforečnan sodný monohydrát 98.0-102.0%, white crystalline powder ACS
Dodávateľ: AVANTOR PERFORMANCE MATERIALS
Opis: Maximise the stability of your pharmaceutical formulations and get predictable pH control with reliable, proven buffering agents from Avantor™ Perform...
Dodávateľ: AVANTOR PERFORMANCE MATERIALS
Opis: Dihydrogenfosforečnan sodný monohydrát, granular, AR® ACS, Macron Fine Chemicals™
Dodávateľ: AVANTOR PERFORMANCE MATERIALS
Opis: Dihydrogenfosforečnan sodný monohydrát 98.0-102.0%, crystals, BAKER ANALYZED® ACS, J.T.Baker®
Dodávateľ: AVANTOR PERFORMANCE MATERIALS
Opis: Dihydrogenfosforečnan sodný monohydrát 98.0-103.0% (by anhydrous basis), crystals USP, FCC, J.T.Baker®
Dodávateľ: VWR Chemicals
Opis: Dihydrogenfosforečnan sodný monohydrát 99.0-102.0%, AnalaR NORMAPUR® analytical reagent
Katalógové číslo: (CH04-07)
Dodávateľ: AVANTOR PERFORMANCE MATERIALS
Opis: Dihydrogenfosforečnan sodný monohydrát 98.0-103.0% USP, Multi-Compendial, J.T.Baker®
Merná jednotka: 1 * 12 kg
Certifikáty
Katalógové číslo: (P117-38)
Dodávateľ: MACRON (A AVANTOR BRAND)
Opis: Dihydrogenfosforečnan sodný monohydrát Ph. Eur., Macron Fine Chemicals™
Merná jednotka: 1 * 25 kg
Katalógové číslo: (3808-65)
Dodávateľ: AVANTOR PERFORMANCE MATERIALS
Opis: Dihydrogenfosforečnan sodný monohydrát 98.0-103.0% (by anhydrous basis) USP, ACS, J.T.Baker®
Merná jednotka: 1 * 100 kg
Dodávateľ: AVANTOR PERFORMANCE MATERIALS
Opis: Dihydrogenfosforečnan sodný monohydrát 98.0-103.0% (by anhydrous basis), crystals USP, FCC endotoxin tested, J.T.Baker®
Dodávateľ: Thermo Scientific
Opis: Dihydrogenfosforečnan sodný monohydrát 98%, Extra Pure
Dodávateľ: Thermo Scientific
Opis: Dihydrogenfosforečnan sodný monohydrát ≥99.998% (metals basis), Puratronic®
Dodávateľ: Thermo Scientific
Opis: Dihydrogenfosforečnan sodný monohydrát 98.0-102.0% ACS
Dodávateľ: HONEYWELL CHEMICALS
Opis: Dihydrogenfosforečnan sodný monohydrát ≥98% ACS, Fluka™
Zavolať a opýtať sa na ceny
Zásoby tejto položky sú obmedzené, no môžu sa nachádzať v inom sklade blízko pri vás. Uistite sa prosím, že ste prihlásený/á na tejto lokalite, aby sa mohli zobraziť dostupné zásoby. Ak sa stále zobrazuje zavolajte a potrebujete pomoc, zavolajte nám prosím na číslo +43 1 97002 - 0.
Zásoby tejto položky sú obmedzené, no môžu sa nachádzať v inom sklade blízko pri vás. Uistite sa prosím, že ste prihlásený/á na tejto lokalite, aby sa mohli zobraziť dostupné zásoby. Ak sa stále zobrazuje zavolajte a potrebujete pomoc, zavolajte nám prosím na číslo +43 1 97002 - 0.
Daná chemikália je regulovaná podľa platnej legislatívy a bude vyžadované vyplnenie formulára. Jeho včasným vyplnením urýchlite dodanie produktu.
-Na zakúpenie tejto položky môže byť potrebná dodatočná dokumentácia. Ak to bude potrebné, skontaktuje sa s vami zástupca spoločnosti VWR.
Tento produkt bol zablokovaný vašou organizáciou. Kontaktujte prosím vaše oddelenie nákupu pre získanie viac informácií.
Pôvodný produkt už nie je dostupný. Je dostupná zobrazená náhrada.
Tento produkt už nie je dostupný. Môžu byť k dispozícii alternatívy, ktoré sa dajú vyhľadať pomocou katalógového čísla VWR uvedeného vyššie. Ak potrebujete ďalšiu pomoc, zavolajte prosím na zákaznícky servis spoločnosti VWR na čísle +43 1 97002 - 0.
1 - 16 of 25
no targeter for Bottom