Tlačiť

Dihydrogenfosforečnan sodný dihydrát

A2944.1000
Dihydrogenfosforečnan sodný dihydrát
Dihydrogenfosforečnan sodný dihydrát
Vzorec: NaH₂PO₄·2H₂O
Mw: 156,01 g/mol
Teplota varu: ∼650 °C (1013 hPa)
Teplota tavenia: 60 °C
Hustota: 1,91 g/cm³ (20 °C)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00149209
Číslo CAS: 13472-35-0
EINECS: 231-449-2
REACH: 01-2119489796-13
Merck Index: 12,08806

Order Now

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Viac About VWR